Få mere at vide
Terbufos, TRC
Artikelnummer. 30422514
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422514 500 mg
30409277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT109000500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13071-79-9
Molekylær formel C9 H21 O2 P S3
Molekylvægt (g/mol) 288.43
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
IUPAC navn tert-butylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbufos
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formel vægt 288.0441