Få mere at vide
Terbufos-sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30415514
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30415514 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30415514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT109003100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbufos-sulfoxide
CAS 10548-10-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H21 O3 P S3
Mængde 100 mg
Synonym Phosphorodithioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester (9CI','ACI), Methanethiol','(tert-butylsulfinyl)-','S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid','S-[(tert-butylsulfinyl)methyl] O,O-diethyl ester (7CI','8CI), Terbufos sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C9H21O3PS3/c1-6-11-13(14,12-7-2)15-8-16(10)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn tert-butylsulfinylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ5-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 304.43
Formel vægt 304.039
Procent renhed >95