Få mere at vide
Terbufos-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314732
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314732 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314732 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17270400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbufos-sulfone
CAS 56070-16-7
Analyt- eller komponentnavne Terbufos-sulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H21 O4 P S3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H21O4PS3/c1-6-12-14(15,13-7-2)16-8-17(10,11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn tert-butylsulfonylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 320.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 320.034 g/mol