Få mere at vide
Terbufos-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbufos-sulfone |
| CAS | 56070-16-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbufos-sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H21 O4 P S3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O4PS3/c1-6-12-14(15,13-7-2)16-8-17(10,11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butylsulfonylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Vis mere |