Få mere at vide
Terbufos 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323153
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30323153 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 30323153 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREL17270000AL
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbufos
CAS 13071-79-9
Analyt- eller komponentnavne Terbufos
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H21 O2 P S3
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
InChI formel InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 288.43
Mængde 10 ml
Formel vægt 288,0441 g/mol