Få mere at vide
Terbium standard for ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15608285 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15608285 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 15608285 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLTB21AY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Tb10 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Claritas PPT Grade Terbium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-27-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT Analysecertifikatet rapporterer op til 69 elementer på ppt-niveau.
CAS min % 0.0, 2.0, 97.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.0, 2.0, 97.99
Molekylær formel Tb
MDL nummer MFCD00011256
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Standardløsning
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL [Tb]
IUPAC navn terbium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
Mængde 125 ml
ChEBI CHEBI:33376
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug