Få mere at vide
Terbiumstandard: TB @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17998299
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998299 250 ml
17958629 100 ml
17997709 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17998299 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPTBN250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Terbiumstandard: Tb @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
CAS 7440-27-9
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Terbium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tb
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
SMIL [Tb]
IUPAC navn terbium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 158.925
Mængde 250 ml
Formel vægt 158,925 g/mol