Få mere at vide
Terbiumstandard: TB @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Terbiumstandard: TB @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Tb |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Terbium ingot, Terbium foil |
| InChI formel | InChI=1S/Tb |
| Vis mere |