Få mere at vide
Terbiumstandard: TB @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17981956
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17981956 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17981956 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLTBN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Terbiumstandard: TB @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
CAS 7440-27-9
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Terbium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tb
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
SMIL [Tb]
IUPAC navn terbium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 158.925
Mængde 100 ml
Formel vægt 158,925 g/mol