Få mere at vide
Terbium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15266006 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 15266006
Brand: SPEX Certiprep CLTB21BY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7440-27-9
Molekylær formel Tb
MDL nummer MFCD00011256
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Tb]
IUPAC navn terbium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:33376
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L