Få mere at vide
Terbiumstang, 12,7 mm (0,50 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824981
Mængde:
10 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
Artikelnummer. 11365108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044049.HF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 1,04 g/mm; Støbt stang, diameter er omtrentlig
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-27-9
Molekylær formel Tb
Molekylvægt (g/mol) 158.93
MDL nummer MFCD00011256
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC navn terbium
SMIL [Tb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
Farve Sølv til grå
Fysisk form Cast Rod
Mængde 10 mm
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Udseende Silver Gray rod