Få mere at vide
Terbiumstang, 12,7 mm (0,50 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11365108
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365108 10 mm 10mm
11375108 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044049.HF
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 1,04 g/mm; Støbte stang, diameteren er omtrentlig | CAS: 7440-27-9 | TB | 158,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-27-9
Molekylær formel Tb
Molekylvægt (g/mol) 158.93
MDL nummer MFCD00011256
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC navn terbium
SMIL [Tb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
Farve Sølv til grå
Fysisk form Cast Rod
Mængde 10 mm
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Udseende Silver Gray rod