Få mere at vide
Terbium, plasma standardopløsning, Specpure™ Tb 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11490360
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490360 500 mL 500ml
11371429 50 mL 50ml
11361429 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013860.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-01-3 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel O7Tb4
Molekylvægt (g/mol) 747.69
MDL nummer MFCD00083151
InChI nøgle UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetraoxotetraterboxan
SMIL O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Type Analytisk standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Terbium(III, IV) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.