Få mere at vide
Terbium, plasma standardopløsning, Specpure™ Tb 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11371429
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371429 50 mL 50ml
11361429 100 mL 100ml
11490360 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013860.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-01-3 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel O7Tb4
Molekylvægt (g/mol) 747.69
MDL nummer MFCD00083151
InChI nøgle UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetraoxotetraterboxan
SMIL O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Terbium(III, IV) oxide: 0.12%; Water: 94.88%