Få mere at vide
Terbiumstykker, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11336527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336527 5 g 5g
11326527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000324.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-27-9 | TB | 158,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-27-9
Molekylær formel Tb
Molekylvægt (g/mol) 158.93
MDL nummer MFCD00011256
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC navn terbium
SMIL [Tb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
Farve Sølv til grå
Fysisk form Brikker
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Udseende Silver Gray-brikker
Analyseprocentområde 99,9% (REO)