Få mere at vide
Terbium intern standard: TB @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17983546
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17983546 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17983546 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISATB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Terbium intern standard: TB @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
CAS 7440-27-9
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Terbium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tb
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
SMIL [Tb]
IUPAC navn terbium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 158.925
Mængde 100 ml
Formel vægt 158,925 g/mol