Få mere at vide
Terbium ingot, 99.9% (REO), Ta <0.4%
Artikelnummer. p-4782177
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11306527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000320.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-27-9
Molekylær formel Tb
Molekylvægt (g/mol) 158.93
MDL nummer MFCD00011256
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC navn terbium
SMIL [Tb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
Navn note Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2%
Farve Sølv til grå
Fysisk form Ingot
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Udseende Silver Gray ingot