Få mere at vide
Terbiumbarr, 99,9 % (REO), Ta <0,4 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium |
| Navn note | Indhold af sjældne jordarters oxider, Ta <0,2% |
| Farve | Sølv til grå |
| Fysisk form | Inggot |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Luftstabil polyflaske |
| Udseende | Sølvgrå barr |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Tæthed | 8,27 g/cm3 |