Få mere at vide
Terbium(III) trifluoromethanesulfonat, 98 %
Artikelnummer. 11353868
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353868 2 g 2g
11333868 10 g 10g
11343868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040312.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 148980-31-8 | C3F9O9S3Tb | 606,115 g/mol
Det bruges som et reagens& kemiske mellemprodukter. Det er et råmateriale, der bruges til syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148980-31-8
Molekylær formel C3F9O9S3Tb
Molekylvægt (g/mol) 606.115
MDL nummer MFCD00192461
InChI nøgle JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6
PubChem CID 11786785
IUPAC navn terbium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 606.12
Procent renhed 98%