Få mere at vide
Terbium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11322548
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11322548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014596.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13842-67-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13842-67-6
MDL nummer MFCD00149872
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) sulfate octahydrate
Smeltepunkt 360°C (in -8H2O)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 750.19 (606.05 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton