Få mere at vide
Terbium(III)perchlorat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ved observation af langsom magnetisk afslapning i trestrengede lanthanidhelikater erstattes terbium(III)-perchlorat med dysprosium(III)-perchlorathexahydrat. Ved at omsætte 3-formylchromon og hydratiseret terbium(III)perchlorat i isopropanol opnås 3-hydroxymethylchromon [icm], bis(3-chromonyl)methanol [dcm] og det nye kompleks Tb(imc)3(ClO4)3.5H2O.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) perchlorate |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 2 g |
| Lineær formel | Tb(ClO4)3·6H2O |
| FN nummer | UN3211 |
| Formel vægt | 565.37 (457.28 Anhydrous) |
| Grad | Reagent |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |