Få mere at vide
Terbium(III)perchlorat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ved observation af langsom magnetisk afslapning i trestrengede lanthanidhelikater erstattes terbium(III)-perchlorat med dysprosium(III)-perchlorathexahydrat. Ved at omsætte 3-formylchromon og hydratiseret terbium(III)perchlorat i isopropanol opnås 3-hydroxymethylchromon [icm], bis(3-chromonyl)methanol [dcm] og det nye kompleks Tb(imc)3(ClO4)3.5H2O.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) perchlorate |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 g |
| Lineær formel | Tb(ClO4)3·6H2O |
| FN nummer | UN3211 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 565.37 (457.28 Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 50% w/w aq. soln. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Terbium(III) perchlorate, 50% w/w aqeous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Terbium(3+) perchlorate