Få mere at vide
Terbium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11396868
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396868 2 g 2g
11306878 10 g 10g
11316878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013593.04
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10043-27-3 | N3O9Tb | 344,94 g/mol
Terbium(III)nitrathydrat bruges i keramik, glas, fosfor, lasere og er også det vigtige dopingmiddel til fiberforstærkere. Det bruges også i legeringer og i produktionen af elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-27-3
Molekylær formel N3O9Tb
Molekylvægt (g/mol) 344.94
MDL nummer MFCD00011257
InChI nøgle YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn terbium(3+)trinitrat
SMIL [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,9157
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 344,94 (Vandfri Vand)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.