Få mere at vide
Terbium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Terbium(III)nitrathydrat bruges i keramik, glas, fosfor, lasere og er også det vigtige dopingmiddel til fiberforstærkere. Det bruges også i legeringer og i produktionen af elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) nitrate hydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,9157 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 344.94 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |