Få mere at vide
Terbium(III) nitrathydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11374879
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374879 5 g 5g
11364879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 074103.06
 Begrænset vare
På lager
Terbium(III) nitrathydrat, H2N3O10Tb, CAS-nummer-94219-56-4, terbium 3+ hydrat trinitrat, 3no3.tb.h2o, 25g, 99,9% (REO), fareklasse: 5,1; Emballagegruppe: III, 233-138-7, 344,94 (anhydro), H272-H315-H319-H335 | CAS: 94219-56-4 | N3O9Tb | 344,94 g/mol
Terbium(III)nitrathexahydrat danner et mikroporøst materiale, som bruges til sensorapplikationer på grund af dets selvlysende egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94219-56-4
Molekylær formel N3O9Tb
Molekylvægt (g/mol) 344.94
MDL nummer MFCD00011257
InChI nøgle YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 91886285
IUPAC navn terbium(3+);trinitrat;hydrat
SMIL [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 344,94 (Vandfri Vand)