Få mere at vide
Terbium(III)nitrathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364879
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11364879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 074103.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Terbium(III)nitrathydrat, H2N3O10Tb, CAS-nummer-94219-56-4, terbium 3+ hydrattrinitrat, 3no3.tb.h2o, 25g, 99,9% (REO), Fareklasse: 5.1; Emballagegruppe: III, 233-138-7, 344,94 (vandfri), H272-H315-H319-H335
Terbium(III)nitrathexahydrat danner et mikroporøst materiale, som bruges til sensorapplikationer på grund af dets selvlysende egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94219-56-4
Molekylær formel N3O9Tb
Molekylvægt (g/mol) 344.94
MDL nummer MFCD00011257
InChI nøgle YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 91886285
IUPAC navn terbium(3+);trinitrat;hydrat
SMIL [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 344.94 (anhydrous)