Få mere at vide
Terbium(III) nitrat-hexahydrat, 99,99+%, (sporstofbasis)
Product Code. 15249164 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15249164 2 g 2g
15279285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15249164 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 295790020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00 DKK
    411.65 DKK / 2g
    Spare 73.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13451-19-9
Molekylær formel H12N3O15Tb
Molekylvægt (g/mol) 453.03
MDL nummer MFCD00799162,MFCD00149868
InChI nøgle UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 202879
IUPAC navn terbium(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) nitrate hexahydrate
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99,99% min. (TREO base)
Lineær formel Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Merck Index 14,9157
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 453.02
Procent renhed ≥99.99%
Grad Spormetalbasis
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.