Få mere at vide
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.998% (REO)
Artikelnummer. 11355809
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355809 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11355809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010917.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Form: pulver
Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Den finder anvendelse i fremstilling af glas, optik og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 2340°C
CAS 12037-01-3
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Molekylær formel Tb{4}O{7}
Procent renhed 99.998%