Få mere at vide
Terbium(III,IV)oxid, REacton™ , 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Den finder anvendelse i fremstilling af glas, optik og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III,IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2340°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,9157 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 747.69 |
| Procent renhed | 99.998% |
| Grad | Reacton |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.