Få mere at vide
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,998% (REO)
Artikelnummer. 11345809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345809 25 g 25g
11301448 1 g 1g
11311448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010917.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747,69 g/mol
Det fungerer som en forløber for fremstilling af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Den finder anvendelse i fremstilling af glas, optik og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-01-3
Molekylær formel O7Tb4
Molekylvægt (g/mol) 747.69
MDL nummer MFCD00083151
InChI nøgle UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetraoxotetraterboxan
SMIL O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III,IV) oxide
Smeltepunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,9157
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formel vægt 747.69
Procent renhed 99.998%
Grad Reacton