Få mere at vide
Terbium(III,IV)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408189
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11366248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011208.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Terbium(III,IV)oxid anvendes til fremstilling af andre terbiumforbindelser. Aktiveringsmidler til fluorescerende pulvere, kompositter til katalytiske biludstødningskonvertere, glasmaterialer med Faraday-rotationseffekt til optiske og laserbaserede enheder, Magneto-optiske briller, Magneto-optiske optagematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-01-3
Molekylær formel O7Tb4
Molekylvægt (g/mol) 747.69
MDL nummer MFCD00083151
InChI nøgle UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetraoxotetraterboxan
SMIL O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III, IV) oxide
Smeltepunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formel vægt 747.69