Få mere at vide
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4408188
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11326248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011207.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Terbium(III,IV)oxid virker som en forløber for fremstillingen af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Det finder anvendelse i fremstilling af glas, optisk og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-01-3
Molekylær formel O7Tb4
Molekylvægt (g/mol) 747.69
MDL nummer MFCD00083151
InChI nøgle UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn tetraoxotetraterboxan
SMIL O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III, IV) oxide
Smeltepunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formel vægt 747.69