Få mere at vide
Terbium(III,IV) oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Terbium(III,IV)oxid virker som en forløber for fremstillingen af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Det finder anvendelse i fremstilling af glas, optisk og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III, IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2340°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 747.69 |