Få mere at vide
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Description
Terbium(III,IV)oxid virker som en forløber for fremstillingen af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Det finder anvendelse i fremstilling af glas, optisk og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 2340°C |
| CAS | 12037-01-3 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Tb{4}O{7} |
| Procent renhed | 99.9% |