Få mere at vide
Terbium(III,IV) oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11346248
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346248 1 kg 1kg
11336248 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011207.A1
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12037-01-3 | TB{4}O{7}
Terbium(III,IV)oxid virker som en forløber for fremstillingen af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Det finder anvendelse i fremstilling af glas, optisk og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 2340 °C
CAS 12037-01-3
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel Tb{4}O{7}
Procent renhed 99.9%