Få mere at vide
Terbium(III,IV) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11336248
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11336248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011207.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 12037-01-3 | Tb{4}O{7}
Terbium(III,IV)oxid virker som en forløber for fremstillingen af andre terbiumforbindelser. Det bruges som en redoxkatalysator i reaktioner, der involverer oxygen. Ved høje temperaturer kan det frigive ilt. Det finder anvendelse i fremstilling af glas, optisk og keramik. Nanopartikler af terbiumoxid bruges som analytiske reagenser til bestemmelse af lægemidler i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 2340°C
CAS 12037-01-3
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Molekylær formel Tb{4}O{7}
Procent renhed 99.9%