Få mere at vide
Terbium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7049276
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11306938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013672.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-40-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-40-6
MDL nummer MFCD00049573
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) iodide
Smeltepunkt 946°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Flager
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 539.64
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic