Få mere at vide
Terbium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11396928
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396928 5 g 5g
11306938 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013672.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-40-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-40-6
MDL nummer MFCD00049573
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) iodide
Smeltepunkt 946°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Flager
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 539.64
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic