Få mere at vide
Terbium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) iodide |
| Smeltepunkt | 946°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Flager |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 539.64 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroscopic |