Få mere at vide
Terbium(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049268
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013657.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Terbium(III)fluorid bruges som en kilde til terbium. Det er også nyttigt til fremstilling af fluorglas. Yderligere anvendes det til fremstilling af elektroluminescerende tynde film og luminescerende zinksulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13708-63-9
Molekylær formel F3Tb
Molekylvægt (g/mol) 215.92
MDL nummer MFCD00049572
InChI nøgle LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) fluoride
Smeltepunkt 1172°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 215.92
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic