Få mere at vide
Terbium(III) fluorid, anhydr, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Terbium(III)fluorid bruges som en kilde til terbium. Det er også nyttigt til fremstilling af fluorglas. Yderligere anvendes det til fremstilling af elektroluminescerende tynde film og luminescerende zinksulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1172 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i mineralsyrer. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |