Få mere at vide
Terbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7050186
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11328697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035798.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10042-88-3
Terbium(III)chlorid bruges generelt, hvor Tb3+-ioner kan bruges til at kontrollere tilstedeværelsen af mikrober. Terbiumchlorid påføres testområdet, som derefter belyses med UV-lys. Inden for få minutter vil eventuelle levende endosporer lyse grønt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-88-3
Molekylær formel Cl3Tb
Molekylvægt (g/mol) 265.28
MDL nummer MFCD00011258
InChI nøgle GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichloroterbium
SMIL Cl[Tb](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) chloride
Smeltepunkt 588°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,9157
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 265.29
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic