Få mere at vide
Terbium(III)chlorid, ultratør, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Terbium(III)chlorid bruges generelt, hvor Tb3+-ioner kan bruges til at kontrollere tilstedeværelsen af mikrober. Terbiumchlorid påføres testområdet, som derefter belyses med UV-lys. Inden for få minutter vil eventuelle levende endosporer lyse grønt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 588 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,9157 |
| Vis mere |