Få mere at vide
Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059362
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11450800
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044472.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Terbium(III)chloridhexahydrat er en vandopløselig kilde, der anvendes til fremstilling af metallisk terbium, som bruges i elektroniske enheder og et additiv til speciallegering, nemlig Terfenol-D. Det bruges til fremstilling af komplekser, som bruges til spektrofluorimetrisk bestemmelse af forskellige kemikalier i farmaceutiske formuleringer. Yderligere finder det anvendelse ved fremstilling af terbium nanorør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13798-24-8
Molekylær formel Cl3H12O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 373.37
MDL nummer MFCD00149870
InChI nøgle ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium (III) chloride hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,9157
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 373.38 (265.29 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton