Få mere at vide
Terbium(III) chloridhexahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Terbium(III)chloridhexahydrat anvendes i de primære kemiske mellemprodukter og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) chloride hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,9157 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand |
| Formel vægt | 373,38 (265,29 Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |