Få mere at vide
Terbium(III) chloridhexahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11306258
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306258 10 g 10g
11316258 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011210.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373,37 g/mol
Terbium(III)chloridhexahydrat anvendes i de primære kemiske mellemprodukter og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13798-24-8
Molekylær formel Cl3H12O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 373.37
MDL nummer MFCD00149870
InChI nøgle ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,9157
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand
Formel vægt 373,38 (265,29 Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton