Få mere at vide
Terbium(III) chloridhexahydrat, REacton™ 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11396248
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396248 10 g 10g
11386248 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011209.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373,37 g/mol
Terbium(III)chloridhexahydrat er en vandopløselig kilde, der anvendes til fremstilling af metallisk terbium, som bruges i elektroniske enheder og et additiv til speciallegering, nemlig Terfenol-D. Det bruges til fremstilling af komplekser, som bruges til spektrofluorimetrisk bestemmelse af forskellige kemikalier i farmaceutiske formuleringer. Yderligere finder det anvendelse ved fremstilling af terbium nanorør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13798-24-8
Molekylær formel Cl3H12O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 373.37
MDL nummer MFCD00149870
InChI nøgle ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 373,38 (265,29 Vandfri)