Få mere at vide
Terbium(III)chloridhexahydrat, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756717 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10256540
Brand: Thermo Scientific Acros 199610050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13798-24-8
Molekylær formel Cl3H12O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 373.37
MDL nummer MFCD00149870
InChI nøgle ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)hexahydrattrichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) chloride hexahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel TbCl3·6H2O
Merck Index 14, 9157
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Formel vægt 373.38
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis