Få mere at vide
Terbium(III)chloridhexahydrat, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) chloride hexahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.90% |
| Lineær formel | TbCl3·6H2O |
| Merck Index | 14, 9157 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol |
| Formel vægt | 373.38 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |