Få mere at vide
Terbium(III)chlorid, vandfri, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 588 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,9157 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |