Få mere at vide
Terbium(III)bromid, ultratør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050764
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11368208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039425.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14456-47-4
Molekylær formel Br3Tb
Molekylvægt (g/mol) 398.637
MDL nummer MFCD00049571
InChI nøgle AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
IUPAC navn terbium(3+);tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1490°C
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) bromide
Smeltepunkt 827°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 398.65
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic