Få mere at vide
Terbium(III)bromid, ultratør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358208
Terbium(III)bromid, ultratør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358208
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11358208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039425.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14456-47-4
Molekylær formel Br3Tb
Molekylvægt (g/mol) 398.637
MDL nummer MFCD00049571
InChI nøgle AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromideVis mereVis mindre
PubChem CID 84452
IUPAC navn terbium(3+);tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1490°C
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) bromide
Smeltepunkt 827°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 398.65
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR05L063 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer039425.03,039425.06
PartinummerM30K024 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/02/2024 Artikelnummer039425.03,039425.06
PartinummerX11J042 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/10/2023 Artikelnummer039425.03,039425.06
PartinummerF15U041 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer039425.03,039425.06
PartinummerL11L31 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 Artikelnummer039425.03,039425.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Terbium(III)bromid, ultratør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >